GF42041944
Kohlenstoff
foil, 4mm disks, thickness 0.2mm, flexible graphite, 99.8%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 420-419-44
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Scheibengröße × Stärke
4 mm × 0.2 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable