GF41744145
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 90%/W 10%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
TA030500
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 417-441-45
Größe
50 × 50 mm
Dicke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41744145-1EA | 4061821137340 |
GF41744145-2EA | 4061821137357 |