GF41638282
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 200g
Synonym(e):
AD106010
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 416-382-82
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
63 μm
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41638282-1EA | 4061825462769 |