GF41206328
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Synonym(e):
W 145351
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 412-063-28
Länge
5 m
Durchmesser
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41206328-1EA | 4061821147424 |