Merck
GF40914581
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-88g, size 150 × 150 mm, warp yarn 24tex
Synonym(e):
ET303510
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 409-145-81
Größe
150 × 150 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)