Merck
GF40862493
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
50mm rod, 10.0mm diameter
Synonym(e):
TI017925
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 408-624-93
L × Durchm.
50 mm × 10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)