GF40037116
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 500, length 20 m, number of filaments
Synonym(e):
AL625720
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 400-371-16
Länge
20 m