GF39966137
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
500mm rod, 12.7mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU077940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 399-661-37
L × Durchm.
500 mm × 12.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39966137-1EA | 4061825448671 |
GF39966137-2EA | 4061829972547 |