Merck
GF39951254
Niobium-titanium alloy, Nb52Ti48
5m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
NB045130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 399-512-54
L × Durchm.
5 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)