GF39859048
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonym(e):
NJ275150
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 398-590-48
Länge
1 m
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)