GF39147307
Nickel-titanium alloy, Ni90Ti10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonym(e):
NJ086010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 391-473-07
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39147307-1EA | 4061825448152 |