Merck
GF38892066
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.99%
Synonym(e):
CU516010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
99.99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 388-920-66
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)