GF38340200
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
1m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonym(e):
FE245810
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 383-402-00
Länge
1 m
Leitungsdurchm.
0.075 mm
Isolierungsstärke
0.018 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)