GF37927176
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
200mm rod, 12.7mm diameter
Synonym(e):
FL017920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 379-271-76
L × Durchm.
200 mm × 12.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)