Merck
GF37581699
Aluminum/Silicon
rod, Al 99%/Si 1%, 5 mm diameter, length 1000 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Synonym(e):
AL057935
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 375-816-99
Länge
1000 mm
Durchmesser
5 mm
Schüttdichte
2.7 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)