Wichtige Dokumente
GF37569268
Kupfer
insulated wire, 10m, conductor diameter 0.7mm, insulation thickness 0.01mm, polyurethane insulation
Synonym(e):
Copper, CU005889
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 375-692-68
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm. × Dicke
10 m × 0.7 mm × 0.01 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37569268-1EA | 4061825376417 |