GF37396424
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 1.1mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE227250
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 373-964-24
L × Wandstärke
100 mm × 0.2 mm
AD × ID
1.1 mm × 0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)