GF36955705
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 100 x 100mm, 0.006mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
SN010200
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (not light tight (nlt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 369-557-05
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)