GF36774209
Polysulfone
(PSU), granule, 2 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
Synonym(e):
SU346320
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 367-742-09
Gewicht
500 g
Farbe
natural
Nominale Korngröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36774209-1EA | 4061825093574 |