GF35682903
Polyoxymethylene Homopolymer 20% Ptfe Fibre Filled
(POM H 20% PTFE), granule, 3 mm nominal granule size, weight 0.5 kg, natural
Synonym(e):
OX356300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 356-829-03
Gewicht
0.5 kg
Farbe
natural
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)