GF35202271
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.4 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.025mm
Synonym(e):
IM301650
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 352-022-71
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF35202271-2EA | 4061825044590 |
GF35202271-5EA | 4061825044606 |
GF35202271-10EA | 4061825044576 |
GF35202271-1EA | 4061825044583 |