GF35019345
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200290
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 350-193-45
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)