GF34483226
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 50 x 50mm, 0.03mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
AL010230
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 344-832-26
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.03 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)