Wichtige Dokumente
GF34340408
Platin
foil, 0.2m coil, thickness 0.15mm, coil width .9mm, as rolled, 99.99%
Synonym(e):
Platinum, PT000263
About This Item
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 343-404-08
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke × Breite
0.2 m × 0.15 mm × 0.9 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34340408-1EA | 4061825389493 |