GF34028434
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, quarter hard
Synonym(e):
CU070301
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (coil - quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 340-284-34
Größe × Dicke
1 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)