Merck
GF33959403
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205140
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 339-594-03
L × Durchm.
5 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)