GF33810623
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
sheet, 100 x 100mm, 5.0mm thickness
Synonym(e):
MO013200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 338-106-23
Größe × Dicke
100x100 mm × 5.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33810623-1EA | 4061825460123 |