Wichtige Dokumente
GF33726483
Silber
foil, 0.5m coil, thickness 0.05mm, as rolled, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG000300
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 337-264-83
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke
0.5 m × 0.05 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)