Merck
GF33379768
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
50m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035130
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 333-797-68
L × Durchm.
50 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF33379768-1EA4061825459851