Merck
GF33061429
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU040450
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 330-614-29
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)