Merck
GF32567340
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 100 x 195mm, 0.35mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO153035
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 325-673-40
Größe × Dicke
100x195 mm × 0.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)