GF32301997
Quartz - fused
granule, 0.85-1.7 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonym(e):
SI616301
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 323-019-97
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
0.85-1.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF32301997-1EA | 4061821157294 |