GF32100163
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
1000mm rod, 2mm diameter
Synonym(e):
FA147905
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 321-001-63
L × Durchm.
1000 mm × 2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF32100163-1EA | 4061825459103 |
GF32100163-2EA | 4061829963910 |
GF32100163-5EA | 4061831014068 |