Wichtige Dokumente
GF31001960
Bismut
foil, 25x25mm, thickness 2.0mm, 100%
Synonym(e):
Bismut
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
100%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 310-019-60
Widerstandsfähigkeit
129 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 2.0 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Dichte
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChIKey
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)