GF30102444
Eisen
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.99+%
Synonym(e):
FE007928
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 301-024-44
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Länge
100 mm
Durchmesser
4.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)