Merck
GF29863356
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 10mm disks, 0.006mm thickness
Synonym(e):
SN010200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 298-633-56
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.006 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF29863356-50EA4061831031881
GF29863356-10EA4061829945510
GF29863356-20EA4061829995041