Merck
GF29844692
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI165130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 298-446-92
L × Durchm.
50 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF29844692-1EA4061825457611