Merck
GF29556119
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 0.38mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AL017100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 295-561-19
L × Wandstärke
100 mm × 0.075 mm
AD × ID
0.53 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF29556119-10EA4061829921101
GF29556119-20EA4061829970918
GF29556119-1EA4061825434032
GF29556119-2EA4061829951108
GF29556119-5EA4061829994983