Merck
GF29487617
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI160500
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 294-876-17
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF29487617-1EA4061825433967
GF29487617-2EA4061829970895