Wichtige Dokumente
GF29336676
Gold
powder, max. particle size 250 micron, weight 2 g, purity 99.95%
Synonym(e):
AU006010
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 293-366-76
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
2 g
Max. Partikelgröße
250 μm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)