Merck
GF28792671
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 12.7 mm, L 50 mm, black
Synonym(e):
BI307915
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-926-71
Länge
50 mm
Durchmesser
12.7 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)