GF28763400
Iron-Nickel alloy, Fe58Ni42
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness
Synonym(e):
FE130250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-634-00
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF28763400-1EA | 4061825433431 |
GF28763400-2EA | 4061829963507 |
GF28763400-5EA | 4061831013634 |