Merck
GF28673871
Blei
foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.99+%
Synonym(e):
PB000330
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141723
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 286-738-71
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.125 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)