GF28004442
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
FE045810
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 280-044-42
Länge
50 m
Leitungsdurchm.
0.03 mm
Isolierungsstärke
0.0025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)