Merck
GF26570101
Boron nitride
sheet, thickness 0.20 mm, size 5 × 5 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 603110
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 265-701-01
Größe
5 × 5 mm
Dicke
0.20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)