GF25439643
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
200mm rod, 8.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 254-396-43
L × Durchm.
200 mm × 8.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25439643-1EA | 4061825426389 |
GF25439643-2EA | 4061829970222 |