GF25387353
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070360
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 253-873-53
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25387353-10EA | 4061829920616 |
GF25387353-20EA | 4061829970185 |
GF25387353-1EA | 4061825426341 |
GF25387353-2EA | 4061829950927 |
GF25387353-5EA | 4061829993795 |