GF25240081
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Synonym(e):
AL706010
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 252-400-81
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)