Merck
GF25057852
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AU065120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 250-578-52
L × Durchm.
0.2 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)