Merck
GF24433848
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
NI030240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 244-338-48
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)